API 家族
imiquimod
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
InChI
1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
InChI 密鑰
DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... TLR7(51284)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照发布的药典交付和规定提供。为支持本产品而提供的所有信息,包括 SDS 和任何产品信息手册,均在发布药典授权下开发和发布。
欲了解更多信息和支持,请访问 药典发布网站 。
欲了解更多信息和支持,请访问 药典发布网站 。
應用
Imiquimod USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Imiquimod Cream
生化/生理作用
咪喹莫特是半胱天冬酶 3 激活剂,可直接诱导半胱天冬酶 3 裂解为活性半胱天冬酶 3。咪喹莫特在体内 诱导基底细胞癌凋亡 。其抗肿瘤活性与诱导细胞凋亡有关。咪喹莫特具有抗血管生成、抗炎、抗病毒活性。咪喹莫特还可作为免疫应答调节剂,诱导多种细胞因子和趋化因子的分泌。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Cell death and differentiation (2024-08-24)
Despite numerous biomarkers being proposed for rheumatoid arthritis (RA), a gap remains in our understanding of their mechanisms of action. In this study, we discovered a novel role for gelsolin (GSN), an actin-binding protein whose levels are notably reduced in