Merck
93404
Sigma-Aldrich
三(N,N-四亚甲基)磷酰胺
≥98.0% (GC)
别名:
Phosphoric acid tripyrrolidide, 三吡咯烷氧化膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H24N3OP
CAS号:
分子量:
257.31
Beilstein:
3550018
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.514
沸点
140-142 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
O=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3OP/c16-17(13-7-1-2-8-13,14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
InChI key
GQOGEHIVQIMJMO-UHFFFAOYSA-N
注意
储存时颜色可能变深
其他说明
已知的供电子能力最强的极性非质子溶剂
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.0 °F - closed cup
闪点(°C)
112.8 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Y. Ozari et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 295-295 (1974)