单克隆抗体特征鉴定和质量控制
确保药物安全性和有效性的关键
单克隆抗体(mAb)的特征鉴定和质量控制对于确保其有效性和安全性至关重要。HPLC和质谱等是评估各种特性(例如聚集体、电荷变异体和翻译后修饰(PTM))的关键分析技术。我们广泛的产品选择可帮助您对单克隆抗体进行详细分析和评估,维持质量和有效性。
单克隆抗体肽图分析
针对整个单克隆抗体工作流程中的肽图分析和关键质量属性评估,我们提供广泛的高质量必需产品。
肽图分析需要高效反相色谱(RPC)柱以确保高序列覆盖度。我们提供一系列专为肽图分析而设计的大孔径RPC 柱。
我们针对各种单克隆抗体、完整蛋白质、肽、氨基酸提供标准品和有证标准物质,包括用于质谱检测应用的SILu™Mab稳定同位素标记通用单克隆抗体。
为促进蛋白质酶解,我们提供了广泛的蛋白酶、裂解剂和消化缓冲液及试剂盒。
- 低伪影酶解缓冲液经过优化,可在LC-UV-MS肽图分析之前酶解治疗性蛋白质和抗体。
- 重组胰蛋白酶可特异性水解精氨酸和赖氨酸残基羧基侧的肽键,并可用于溶液内酶解或凝胶内酶解以及质谱法肽图分析。
- 我们的SOLu-Trypsin快速酶解试剂盒为蛋白质组学提供了一种快速有效的蛋白酶解方法。
- Lys-c(赖氨酸内肽酶)可水解赖氨酸残基羧基侧的酰胺键。
相关类别
了解我们专为肽图分析设计的宽孔RPC柱。
探索我们用于质谱检测应用的标准品和有证标准物质。
简化蛋白酶解,实现高级分析和特征鉴定。
相关文章
- A Comparison of Superficially Porous Particle-based Column Chemistries for Peptide Mapping
This application note compares three different column chemistries from the BIOshell™ line of columns with superficially porous particles to evaluate their performance in peptide mapping.
- Quality Attribute Determination of Monoclonal Antibodies
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
- 阿达木单抗(adalimumab)肽图谱 LC-MS/MS 分析工作流程
基于优化的 LC-MS/MS 工作流程,通过过滤辅助样品制备 (FASP) 对阿达木单抗 (Humira) 绘制低伪影胰蛋白酶酶解和肽图谱。
- Teriparatide Peptide Mapping Analysis by LC-UV-MS
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
- Milli-Q® IQ 7003/05/10/15实验室超纯水和纯水系统
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15实验室纯水系统提供稳定品质的1级和2级纯水,使用简单直观,促进实验室的可持续性。
相关网络研讨会
了解如何避免杂质和污染物,实现并维持高质量、高灵敏度的LC-MS分析。
探索对人类和动物血清中的单克隆抗体和蛋白质进行定量分析的简单、高通量方法。
探索自下而上分析单克隆抗体的技巧以及色谱柱化学成分在高选择性HPLC方法中的作用。
探索我们的产品和服务