空气微生物监测
空气微生物监测工艺可是对空气中的微生物污染进行采样和分析。它是制药、化妆品、食品和饮料行业生产中重要的质量控制步骤。空气质量对于环境、洁净室和生产区维持无菌至关重要,其中的空气微生物构成了潜在交叉污染原料和成品的风险。
推荐类别
主动式空气微生物监测
随着制药、食品和饮料行业产品规范和标准越来越丰富,高效的主动式空气监测的需求日益增长。在这些行业,生产环境的质量直接关系到终产品质量。主动式空气监测可测定每立方米空气中的微生物数,是生产过程中的常规连续检测手段。
空气微生物采样器主动将微生物撞击到培养基的琼脂表面,培养,随后通过对培养基上生长的微生物进行计数分析结果。如果检测结果为空气微生物污染阳性(尤其是关键区域),需要再进行鉴定试验确定微生物种类。
被动式空气微生物监测
被动式空气采样是主动式空气微生物监测的重要补充,可测定从空气掉落到表面的污染物水平。沉降碟可连续、半定量测定空气中的微生物污染。
将沉降碟在检测区域敞开放置一段时间,等待空气中的微生物沉降并让其在培养基中生长。为促进微生物生长,可将培养平皿放在具有理想生长条件的培养箱中。在规定的时间过后,对生长的培养物进行计数,必要时可进行菌种鉴定。
相关文章
- IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator
- Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
- Discover the importance of data integrity in environmental monitoring. Learn how digital management systems can enhance compliance, safety, and efficiency in data handling.
- 查看完整内容 (3)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.