Key Documents
T0167
Sigma-Aldrich
D-(+)-Tréhalose dihydrate
from Saccharomyces cerevisiae, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Synonyme(s) :
α,α-Tréhalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.33
Numéro Beilstein :
5322018
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Source biologique
Saccharomyces cerevisiae
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥99%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
Clé InChI
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Description générale
Le tréhalose est un disaccharide non réducteur présent partout dans la nature. Il est utilisé comme agent de conservation alimentaire et pour la rétention des enzymes, vaccins, cellules et de nombreuses molécules. Le tréhalose est présent chez les invertébrés sous forme de glucide de l′hémolymphe.
Application
Le D-(+)-tréhalose dihydraté a été utilisé dans une méthode de congélation lente pour congeler les ovocytes de lapin. Il a également été utilisé pour la vitrification sur surface solide (SSV, solid-surface vitrification) d′ovocytes maturés in vitro. Il est adapté à l′utilisation comme agent cryoprotecteur dans un grand nombre de milieux destinés à la congélation de cellules.
Actions biochimiques/physiologiques
Le tréhalose est essentiel à l′embryogenèse, au métabolisme du carbone, à la photosynthèse et à la floraison des plantes. Il existe principalement dans les espèces qui supportent des conditions d′anhydrobiose (vie en état de déshydratation). Il sert de réserve en glucides chez les microorganismes et les protège contre les conditions défavorables, comme la chaleur, le froid, la déshydratation, la dessiccation et l′oxydation. Le tréhalose agit comme chaperon moléculaire jouant un rôle dans le repliement des protéines. Des études ont montré qu′il empêchait la création et l′accumulation de β-amyloïde in vitro. Un effet comparable du tréhalose a été observé pour l′agrégation de la protéine huntingtine. Il pourrait donc jouer un rôle protecteur dans la maladie d′Alzheimer et la maladie de Huntington.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Trehalose metabolism: from osmoprotection to signaling
Iturriaga G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 10(9), 3793-3810 (2009)
Production of good-quality porcine blastocysts by in vitro fertilization of follicular oocytes vitrified at the germinal vesicle stage
Somfai T, et al.
Theriogenology, 73, 147-156 (2010)
Developmental competence of in vitro-fertilized porcine oocytes after in vitro maturation and solid surface vitrification: effect of cryopreservation on oocyte antioxidative system and cell cycle stage
Somfai T, et al.
Cryobiology, 55(2), 115-126 (2007)
Biochemical analysis of trehalose and its metabolizing enzymes in wheat under abiotic stress conditions.
El-Bashiti T, et al.
Plant Science, 169(1), 47-54 (2005)
Structural, metabolic and developmental evaluation of ovulated rabbit oocytes before and after cryopreservation by vitrification and slow freezing.
Salvetti P, et al.
Theriogenology, 74(5), 847-855 (2010)