Key Documents
1.02776
SAFC
Tréhalose dihydraté
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, NF, JP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
D-(+)-Tréhalose dihydrate, α,α-Tréhalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.33
Numéro Beilstein :
5322018
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
202-739-6
Agence
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
Caractéristiques
RNase and DNase free
Pf
96.5-97.5 °C
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
Clé InChI
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Description générale
Les produits chimiques jouent un rôle clé dans la stabilisation des médicaments biologiques au cours de leur fabrication et de leur formulation, par exemple en empêchant leur agrégation. Nous proposons une vaste gamme de stabilisants, de tampons et de sels de haute qualité pour une purification et une formulation efficaces de vos biomolécules. Spécialement conçus pour les applications à haut risque, ces produits présentent une faible charge microbienne et un faible taux d'endotoxines.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le tréhalose est très utilisé comme stabilisant dans la formulation de biomolécules.
Le tréhalose dihydraté Emprove® Expert présente un faible taux d'endotoxines et une faible charge microbienne, ce qui en fait une solution de choix pour vos applications à haut risque.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Application
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
Afficher tout
Contenu apparenté
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.