Key Documents
T5251
Sigma-Aldrich
D-(+)-Tréhalose dihydrate
≥98.5% (HPLC), from Saccharomyces cerevisiae
Synonyme(s) :
α,α-Tréhalose dihydraté, D-Tréhalose dihydraté, α,α-Tréhalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.33
Numéro Beilstein :
5322018
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
Saccharomyces cerevisiae
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 174 to 182 °, c = 1.0% (w/v) in water
Technique(s)
HPLC: suitable
cryopreservation: suitable
Pf
97-99  °C
Application(s)
agriculture
agriculture
cell analysis
genomic analysis
life science and biopharma
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
Clé InChI
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Description générale
Le D-(+)-tréhalose est un disaccharide qui joue le rôle de chaperon moléculaire et sert de réserve glucidique chez les micro-organismes. Il se comporte comme un osmolyte, en protégeant les cellules contre les différents stress environnementaux. Il est également crucial dans la lyophilisation où il stabilise les protéines, ce qui en fait un composé intéressant pour la recherche en biochimie, en culture cellulaire et sur les excipients.
Application
  • Produit utilisé comme agent cryoprotecteur dans un grand nombre de milieux destinés à la congélation de cellules.
Actions biochimiques/physiologiques
Le tréhalose est un sucre non réducteur formé de deux motifs glucose reliés par une liaison 1-1 alpha. Il permettrait aux plantes et aux animaux de supporter les périodes de déshydratation.
Caractéristiques et avantages
  • Produit préparé à partir de Saccharomyces cerevisiae.
  • Convient à la HPLC et la GC-MS (4).
Notes préparatoires
Préparé selon la méthode modifiée de Payen, R., Can. J. Res., 27B, 749 (1949).
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de disaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Sandra Jesus et al.
AAPS PharmSciTech, 19(1), 101-113 (2017-06-15)
This report extensively explores the benefits of including chitosan into poly-ε-caprolactone (PCL) nanoparticles (NPs) to obtain an improved protein/antigen delivery system. Blend NPs (PCL/chitosan NPs) showed improved protein adsorption efficacy (84%) in low shear stress and aqueous environment, suggesting that
Trehalose is a potent PCR enhancer: lowering of DNA melting temperature and thermal stabilization of taq polymerase by the disaccharide trehalose
Andrej-Nikolai S
Clinical Chemistry, 50, 1256-1259 (2004)
Dextran-Based Oxygen Nanobubbles for Treating Inner Retinal Hypoxia
Muhammad F
ACS Applied Nano Materials, 4, 6583?6593-6583?6593 (2021)
Dami Kim et al.
The Analyst, 145(16), 5491-5499 (2020-07-01)
This study describes a microfluidic paper-based analytical device (μPAD) for separating plasma from whole blood and measuring glucose concentration. A two-dimensional μPAD was fabricated by wax printing, using chromatographic paper and was functionalized by the incorporation of chitosan into the
Study of longitudinal dynamics of trehalose?water solutions by inelastic ultraviolet scattering
A. Cesaro et al.
Philosophical Magazine, 87, 623-630 (2007)