C8988
8-(4-Chlorophenylthio)-2′-O-methyladenosine 3′,5′-cyclic monophosphate monosodium hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-pCPT-2′-O-Me-cAMP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white
Pf
235.5-237.5 °C (lit.)
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.[Na+].CO[C@@H]1[C@@H]2OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]1n3c(Sc4ccc(Cl)cc4)nc5c(N)ncnc35
InChI
1S/C17H17ClN5O6PS.Na.H2O/c1-26-13-12-10(6-27-30(24,25)29-12)28-16(13)23-15-11(14(19)20-7-21-15)22-17(23)31-9-4-2-8(18)3-5-9;;/h2-5,7,10,12-13,16H,6H2,1H3,(H,24,25)(H2,19,20,21);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,12-,13-,16-;;/m1../s1
Clé InChI
NVPSOXGMFVFZIS-IPBMGFFTSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.