Principaux documents
229164
Sigma-Aldrich
4-(Phenylazo)diphenylamine
97%
Synonyme(s) :
4-Anilinoazobenzene, N-Phenyl-4-phenylazoaniline
About This Item
Formule linéaire :
C6H5N=NC6H4NHC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.33
Numéro Beilstein :
749359
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Technique(s)
titration: suitable
Pf
89-91 °C (lit.)
λmax
411 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
N(c1ccccc1)c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C18H15N3/c1-3-7-15(8-4-1)19-16-11-13-18(14-12-16)21-20-17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H/b21-20+
Clé InChI
VXLFYNFOITWQPM-QZQOTICOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Annett Boeddrich et al.
Cell chemical biology, 26(1), 109-120 (2018-11-26)
Self-propagating amyloid-β (Aβ) aggregates or seeds possibly drive pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Small molecules targeting such structures might act therapeutically in vivo. Here, a fluorescence polarization assay was established that enables the detection of compound effects on both seeded and