204846
Ammonium metavanadate
99.95% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ammonium vanadate(V)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.95% trace metals basis
Forme
crystalline
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
Clé InChI
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
It can also be used as a precursor to synthesize various vanadium catalysts such as vanadium carbide and nitride catalysts for hydrogenation, hydrodesulfurization, and hydrodenitrogenation reactions.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges