Key Documents
STBMFTM12DP
Millipore
Milieu liquide au thioglycolate sous double emballage
double packed of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Bouillon au thioglycolate, FTM (Fluid Thioglycollate Medium), Milieu liquide au thioglycolate
About This Item
Code UNSPSC :
41106225
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Niveau de qualité
Description
Bottle with screw cap and septum, Double packed
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Forme
liquid
Caractéristiques
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
double packed of
Contenance du flacon
125 mL
Volume du flacon
100 mL , filling volume
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Adéquation
anaerobic bacteria
Description générale
Le bouillon au thioglycolate est un ingrédient essentiel de notre solution STERITEST®. Ce produit a été formulé et testé pour répondre aux spécifications suivantes : Ph. Eur. 2.6.1, USP 71 et JP 4.06. Notre approche de la fabrication de milieux garantit le plus haut niveau de qualité, pour faciliter la lecture et réduire considérablement le risque d'erreur d'interprétation et de résultats erronés. Le double emballage stérilisé en Tyvek® permet de simplifier les procédures de nettoyage, de réduire au minimum le risque de contamination croisée sous les hottes à flux laminaire et de garantir la bonne décontamination des chambres des isolateurs. Le bouillon a un aspect visqueux, jaune clair et légèrement opalescent avec un anneau rose de 1 cm maximum en suspension. Son pH est de 7,1 ± 0,2 et il se conserve entre 2 °C et 25 °C. La température d'incubation s'échelonne entre 30 °C et 35 °C et la durée d'incubation varie de 7 à 14 jours. Ce produit est disponible en boîtes de 12 flacons de 100 ml équipés d'un bouchon à vis avec septum afin de réduire au minimum le risque de contamination croisée et d'inhibition de la croissance.
Application
Essai de stérilité (filtration sur membrane et inoculation directe)
Tests de biocharge
Le bouillon au thioglycolate sert principalement à la détection des bactéries anaérobies. Cependant, il permet également de détecter les bactéries aérobies. Les micro-organismes à rechercher sont Clostridium sporogenes (ATCC 19404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) et Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027). Ce bouillon est utilisé dans les essais de stérilité par filtration sur membrane ou par inoculation directe.
Composants
Bouchon à vis avec septum
Milieu de culture
Bouillon au thioglycolate
Remarque sur l'analyse
La présence d'une turbidité indique une croissance bactérienne.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.