Principaux documents
ABN100
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-transporteur vésiculaire de l'acétylcholine (VAChT)
from goat, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Vesicular acetylcholine transporter, VAChT, rVAT, Solute carrier family 18 member 3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
L'acétylcholine intervient dans la transmission cholinergique dans les systèmes nerveux central et périphérique ; c'est aussi un important modulateur de la cognition, du mouvement et de la fonction cardiovasculaire, entre autres processus. Les effets de l'acétylcholine sont régulés par sa synthèse, son stockage et sa dégradation, qui impliquent les enzymes choline acétyltransférase (ChAT), le transporteur vésiculaire d'acétylcholine (VAChT) et l'acétylcholinestérase (AChE), respectivement. Le VAChT se trouve principalement dans la membrane des vésicules sécrétoires présynaptiques. Il contient 12 domaines transmembranaires et un signal ciblant les vésicules synaptiques au niveau de la queue C-terminale intracellulaire. La principale fonction du VAChT est le transport actif de l'ACh cytoplasmique à travers un gradient électrochimique, jusqu'aux vésicules synaptiques qui libèrent l'ACh en réponse à la stimulation cellulaire. Le VAChT peut avoir un effet sur la signalisation cholinergique en agissant sur les réserves relatives d'ACh sécrétée pour activer les récepteurs postsynaptiques nicotiniques et muscariniques. Le VAChT est phosphorylé au niveau du résidu sérine 480 dans la queue C-terminale par la protéine kinase C. Bien que le rôle exact de cette modification reste à clarifier, des études ont suggéré qu'elle pourrait affecter la localisation du VAChT dans les vésicules synaptiques.
Spécificité
Autres homologies : Homme (95% d'homologie de séquence).
Cet anticorps reconnaît la région C-terminale du transporteur vésiculaire d'acétylcholine (VAChT).
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH et correspondant à l'extrémité C-terminale du VAChT de rat.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter le transporteur vésiculaire d'acétylcholine (VAChT) dans du tissu de mésencéphale de rat.
Analyse par test ELISA : un lot représentatif a permis de détecter le transporteur vésiculaire de l'acétylcholine (VAChT) dans un test ELISA direct utilisant un peptide correspondant.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-transporteur vésiculaire de l'acétylcholine (VAChT) permet de détecter le niveau de VAChT et son utilisation a fait l'objet de publication et a été validée en immunohistochimie et ELISA.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie.
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter le transporteur vésiculaire d'acétylcholine (VAChT) dans du tissu de mésencéphale de souris.
Description de la cible
Poids théorique (calculé) : 57 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de chèvre purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Peptide transporteur vésiculaire d'acétylcholine (VAChT)
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A genetically specified connectomics approach applied to long-range feeding regulatory circuits.
Atasoy, D; Betley, JN; Li, WP; Su, HH; Sertel, SM; Scheffer, LK; Simpson, JH; Fetter et al.
Nature Neuroscience null
Marcin Bączyk et al.
The Journal of experimental medicine, 217(8) (2020-06-03)
Excessive excitation is hypothesized to cause motoneuron (MN) degeneration in amyotrophic lateral sclerosis (ALS), but actual proof of hyperexcitation in vivo is missing, and trials based on this concept have failed. We demonstrate, by in vivo single-MN electrophysiology, that, contrary
D B Jensen et al.
Scientific reports, 10(1), 893-893 (2020-01-23)
Intramuscular injections of botulinum toxin block pre-synaptic cholinergic release at neuromuscular junctions producing a temporary paralysis of affected motor units. There is increasing evidence, however, that the effects are not restricted to the periphery and can alter the central excitability
Youssouf Cissé et al.
eNeuro, 5(4) (2018-09-19)
Acetylcholine (ACh) neurons in the pontomesencephalic tegmentum (PMT) are thought to play an important role in promoting cortical activation with waking (W) and paradoxical sleep [PS; or rapid eye movement (REM)], but have yet to be proven to do so
Danyang Guo et al.
Metabolism: clinical and experimental, 107, 154232-154232 (2020-04-18)
Parasympathetic nerve (PN) signaling plays a crucial role in the maintenance of pancreatic β-cell volume density (Vβ). PN may be pathologically affected in diabetic polyneuropathy (DPN). However, the association between the reduction of PNs in islets and Vβ and the