MAB1572
Anti-Parvalbumin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, PARV-19
Synonyme(s) :
Anti-D22S749
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anticorps anti-parvalbumine, ascites fluid, clone PARV-19, Chemicon®
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PARV-19, monoclonal
Espèces réactives
feline, rabbit, goat, frog, fish, human, pig, bovine, rat, mouse, canine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PVALB(5816)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Un lot antérieur a été utilisé à une dilution du 1/1 000e au 1/2 000e dans une coloration indirecte à l'immunoperoxydase. Un lot antérieur de cet anticorps a fonctionné sur des coupes de tissus de cervelet de rat fixées au formol et incluses en paraffine. La fixation ne semble pas affecter la capacité du MAB1572 à détecter la parvalbumine.
Immunocytochimie :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé sur des neurones en culture.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Neurosciences de la signalisation
Qualité
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter la parvalbumine dans 10 µg de lysat de cerveau de souris.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Tissu cérébral, neurones en culture
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable