Key Documents
W340804
Sigma-Aldrich
Methyl dihydrojasmonate, mixture of cis and trans
≥96%, FG
Synonyme(s) :
(3-Oxo-2-pentylcyclopentyl)acetic acid methyl ester, Methyl (3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.31
Numéro FEMA:
3408
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10785
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.520
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Pureté
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
Point d'ébullition
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
paraffin: soluble
propylene glycol: soluble
Densité
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
jasmine; floral
Chaîne SMILES 
CCCCCC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Clé InChI
KVWWIYGFBYDJQC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl dihydrojasmonate is a fragrance ingredient mainly used in the perfumes, fragrance formulations, personal care and cosmetic products. It occurs naturally in pine honey and rhododendron honey.
Autres remarques
Natural occurrence: Jasmine
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Determination of volatile compounds of pine honeys
Silici S.
Turkish Journal of Biology, 35(5), 641-645 (2011)
Characterization of volatile compounds of Rhododendron honey.
Silici S.
Mellifera, 10(19) (2010)
Fragrance material review on methyl dihydrojasmonate.
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S562-S571 (2012)
RIFM fragrance ingredient safety assessment, methyl dihydrojasmonate, CAS registry number 24851-98-7.
Api AM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 82, S114-S121 (2015)