Key Documents
W326704
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole
≥97%
Synonyme(s) :
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole, nutty thiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.22
Numéro FEMA:
3267
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2336
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
15.011
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
Point d'ébullition
228-230 °C (lit.)
Densité
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
musty; nutty; earthy
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1sc(C)nc1C
InChI
1S/C7H9NOS/c1-4-7(5(2)9)10-6(3)8-4/h1-3H3
Clé InChI
BLQOKWQUTLNKON-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup