W337404
3-(Methylthio)butanal
≥96%, FG
Synonyme(s) :
3-methylsulfanylbutanal, Potato butyraldehyde
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
60 mmHg ( 20 °C)
Description
may contain approx. 3% Crotonaldehyde
Pureté
≥96%
Impuretés
<4% 2-butenal
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
62-64 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; vegetable; potato; sulfurous
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CSC(C)CC=O
InChI
1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
NCBDFIPMWRKPDU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter