Key Documents
W324000
Sigma-Aldrich
o-Toluènethiol
≥97%, FG
Synonyme(s) :
2-Méthylbenzènethiol, o-Thiocrésol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.20
Numéro FEMA:
3240
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2272
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.027
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.578 (lit.)
Point d'ébullition
195 °C (lit.)
Pf
10-12 °C (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
bacon; meaty; sulfurous
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, o-toluenethiol, CAS Registry Number 137-06-4.: This study conducted a safety assessment of o-toluenethiol as a fragrance ingredient.(Api et al., 2024).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F
Point d'éclair (°C)
63 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter