W254401
2-Heptanone
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Methyl pentyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
3.94 (vs air)
Pression de vapeur
2.14 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
739 °F
Limite d'explosivité
1.11 %, 65 °F
7.9 %, 121 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
Point d'ébullition
149-150 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
banana; creamy; fruity; waxy; cheesy
Chaîne SMILES
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup