A70704
(1R,2R)-(−)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
99%
Synonyme(s) :
D-(−)-threo-2-Amino-1-(p-nitrophenyl)-1,3-propanediol, Chloramphenicol base
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D −30°, c = 1 in 6 M HCl
Pf
163-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m1/s1
Clé InChI
OCYJXSUPZMNXEN-RKDXNWHRSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3