Key Documents
8.06766
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Nitrobenzaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
4-(NO2)C6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
209-084-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Puissance
4700 mg/kg LD50, oral (Rat)
16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Pf
101-104 °C
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
Clé InChI
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 108 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable