Key Documents
84032
Sigma-Aldrich
Ruthenium
5% Ru basis on alumina
About This Item
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Ruthenium 5% on alumina, 5% Ru basis
Niveau de qualité
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Concentration
5% Ru
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable