907871
Ruthenium on carbon
Evonik Noblyst® P3060 5% Ru
Synonyme(s) :
Ru/C
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Contient
~60% water
Ampleur du marquage
5 wt. % loading (dry basis)
Poids
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Chaîne SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Clé InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Application
- hydrogenation of aldehydes and ketones
- hydrogenation of sugars
- partial hydrogenation of aromatics
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.