206199
Ruthenium on alumina
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, pellets, 3.2 mm
Synonyme(s) :
Ru
About This Item
Produits recommandés
Forme
pellets
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
0.5 wt. % loading
Taille des particules
3.2 mm
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Clé InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.