908142
Ruthenium on alumina
Evonik Noblyst® P3061 5% Ru
Synonyme(s) :
Ru/Al2O3
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Contient
<3% water
Ampleur du marquage
5 wt. % loading (dry basis)
Poids
Unit weight excludes weight of water
Matrice
alumina support
Application
- hydrogenation of carboxylic acids, esters, and anhydrides
- partial hydrogenation of aromatics
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.