Key Documents
657484
Sigma-Aldrich
(E)-2-Bromo-2-butene
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=C(Br)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
Point d'ébullition
84 °C (lit.)
Densité
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C=C(\C)Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H3/b4-3-
Clé InChI
UILZQFGKPHAAOU-ARJAWSKDSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-5 °C - closed cup