427292
1-Bromo-2-butyne
≥98%
Synonyme(s) :
1-(Bromomethyl)-2-methylacetylene, 2-Butyn-1-yl bromide, 2-Butynyl bromide, 4-Bromobut-2-yne
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Point d'ébullition
40-41 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.519 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
bromo
Chaîne SMILES
CC#CCBr
InChI
1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h4H2,1H3
Clé InChI
LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It may be used in the synthesis of the following:
- 4-butynyloxybenzene sulfonyl chloride
- mono-propargylated diene derivative
- isopropylbut-2-ynylamine
- allenylcyclobutanol derivatives
- allyl-[4-(but-2-ynyloxy)phenyl]sulfane
- allenylindium
- alkynyl alcohols
- axially chiral teranyl compounds
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup