641979
Ethyl 4-iodobenzoate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5880 (lit.)
Densité
1.641 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
iodo
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C9H9IO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
YCBJOQUNPLTBGG-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup