238139
1-Iodonaphthalene
97%
Synonyme(s) :
1-Naphthyl iodide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.701 (lit.)
Point d'ébullition
163-165 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES
Ic1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7I/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clé InChI
NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter