606448
Acrolein-13C3
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
2-Propenal-13C3
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥90% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
Impuretés
≤10% water
Point d'ébullition
53 °C (lit.)
Pf
-87 °C (lit.)
Densité
0.883 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[13CH2]=[13CH][13CH]=O
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
HGINCPLSRVDWNT-VMIGTVKRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles