A24001
Acrolein diethyl acetal
96%
Synonyme(s) :
3,3-Diethoxy-1-propene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
Point d'ébullition
125 °C (lit.)
Densité
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(OCC)C=C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8-5-2)9-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
Clé InChI
MCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It can also be used as one of the precursors to synthesize natural products like (−)-(Z)-Deoxypukalide, (−)-Laulimalide, botryodiplodin, neolaulimalide and isolaulimalide.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup