490970
Urea-15N2
≥10 atom % 15N, ≥96% (CP)
Synonyme(s) :
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥10 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (CP)
Poids mol.
60.25 by atom % calculation (10 atom % 15N)
Pf
132-135 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In research related to agriculture as fertilizer to investigate crop uptake or denitrification and leaching losses of native soil N via the “added N interaction”.
- To understand the dynamics of mineral fertilizer and organic-N in soil-plant systems.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges