299286
Ammonium-15N2 sulfate
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Catégories apparentées
Application
- In the quantitative protein expression profiling.
- In metabolomic analyses to identify the number of nitrogen atoms in each metabolite and to confirm biological origin.
- To determine the agronomic fertilizer nitrogen absorption efficiency by the coffee plant.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.