490989
Urea-15N2
60 atom % 15N, 99% (CP)
Synonyme(s) :
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
60 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Poids mol.
61.25 by atom % calculation (60 atom % 15N)
Pf
132-135 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable