603430
Urea-13C
99 atom % 13C, UBT Grade
Synonyme(s) :
13C Labeled urea, Carbamide-13C, Carbonyldiamide-13C
About This Item
Produits recommandés
Qualité
cGMP
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
132-135 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Remarque sur l'analyse
Used as an Activie Pharmaceutical Ingredient (API) under the jurisdiction of the FDA and following cGMP and ICH guidelines for APIs
Used for Urea Breath Test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Zeitschrift fur Gastroenterologie, 29(11), 590-594 (1991-11-01)
A 13C-urea breath test for detection of Helicobacter pylori infection was validated in 306 patients. Breath samples (four, two or one) were taken at various time points within 30 minutes after a motility inhibiting liquid test meal with citric acid