335134
Potassium nitrate-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
15N Labeled potassium nitrite, 15N Labeled KNO3
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pf
334 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
Clé InChI
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
Description générale
Application
• To successfully follow the uptake of fertilizer N by crops and retention of fertilizer N in soil organic matter.
• As internal standard for quantification of nitrate in biological samples, mainly of human or animal origin.
• Measurement of protein abundance in Arabidopsis.
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable