Key Documents
47751
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-L-tyrosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.43
Numéro Beilstein :
3573123
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D −22±2°, c = 1% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO5/c26-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)25-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22,26H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
Clé InChI
SWZCTMTWRHEBIN-QFIPXVFZSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Chiao-Ting Yen et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(5), 1933-1940 (2008-12-27)
Twenty-four new dipeptide analogs (1-24) of aurantiamide acetate were designed, synthesized, and assayed for effects on superoxide anion generation and elastase release by human neutrophils in response to fMLP/CB. Among them, seven N-(fluorenyl-9-methoxycarbonyl) (Fmoc)-dipeptides (6, 9, 12, 14, 17, 18
Weidang Wu et al.
Cancer science, 106(6), 747-756 (2015-04-14)
L-type amino acid transporter 1 (LAT1), overexpressed on the membrane of various tumor cells, is a potential target for tumor-targeting therapy. This study aimed to develop a LAT1-mediated chemotherapeutic agent. We screened doxorubicin modified by seven different large neutral amino