474711
Barium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Barium element
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
dendritic pieces
Produit purifié par
distillation
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Résistivité
50.0 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
1640 °C (lit.)
Pf
725 °C (lit.)
Densité
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ba]
InChI
1S/Ba
Clé InChI
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It can be used as a dopant for Pb2+replacement in perovskite films. The addition of barium enhances the power conversion efficiency of organic-inorganic lead halide solar cells.
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges