215147
Calcium
granular, 99%
Synonyme(s) :
Calcium atom, Calcium element
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
granular
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Résistivité
3.5 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
1484 °C (lit.)
Pf
850 °C (lit.)
Densité
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca
Clé InChI
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Quality assured - made from high-quality raw materials and produced under strict manufacturing standards to ensure consistent performance.
- Easier to handle and store - in comparison to powder, the granular form ensures higher stability during storage and handling of materials.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.