523437
Barium sulfide
99.9%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.9%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: barium
Densité
4.25 g/mL at 15 °C (lit.)
Chaîne SMILES
S=[Ba]
InChI
1S/Ba.S
Clé InChI
OTMNKCRTGBGNPN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable