449644
Barium chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Barium (2+) dichloride, Barium dichloride
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Niveau de qualité
Pureté
99.999% trace metals basis
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
963 °C (lit.)
Densité
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.