Key Documents
391905
Sigma-Aldrich
Dimethylmalonyl chloride
98%
Synonyme(s) :
2,2-Dimethylmalonic acid dichloride, 2,2-Dimethylmalonyl chloride, 2,2-Dimethylmalonyl dichloride, 2,2-Dimethylpropanedioyl dichloride, Dimethylmalonic acid dichloride
About This Item
Formule linéaire :
(H3C)2C(COCl)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.01
Numéro Beilstein :
774374
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
60 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c1-5(2,3(6)8)4(7)9/h1-2H3
Clé InChI
CJXQAYQWVNXIQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter