Principaux documents
235512
Sigma-Aldrich
Diethylmalonyl dichloride
98%
Synonyme(s) :
Diethylmalonic acid dichloride
About This Item
Formule linéaire :
ClCOC(C2H5)2COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
Point d'ébullition
197-199 °C (lit.)
Densité
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(CC)(C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H10Cl2O2/c1-3-7(4-2,5(8)10)6(9)11/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FWKCXFPQSXNCBW-UHFFFAOYSA-N
Application
Diethylmalonyl dichloride has been used in the preparation of:
  • 5,5-diethyl-1,3-dihydroxybarbituric acid (N,N′-dihydroxyveronal) via condensation with 1,3-dibenzyloxyurea
  • 1,11-dibronzo-4,8-diaza-6,6-diethyl-5,7-dioxoundecane
  • amide containing crowned derivatives of dithiomaleonitrile
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Macrocyclic dithiomaleonitrile derivatives containing sulfur and nitrogen heteroatoms.
Lange SJ, et al.
Tetrahedron, 51(30), 8175-8188 (1995)
Pyrimidine N-oxides. IV. The N, N'-dihydroxy derivatives of phenobarbital and veronal.
Cowden W and Jacobsen NW.
Australian Journal of Chemistry, 35(4), 795-797 (1982)