368571
Methyl 3-methyl-2-butenoate
97%
Synonyme(s) :
Methyl 3,3-dimethylacrylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4364 (lit.)
Point d'ébullition
70-75 °C/60 mmHg (lit.)
Densité
0.873 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h4H,1-3H3
Clé InChI
FZIBCCGGICGWBP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup