194328
Ethyl 3,3-dimethylacrylate
98%
Synonyme(s) :
Ethyl 3-methylcrotonate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
154-155 °C (lit.)
Densité
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCOC(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
UTXVCHVLDOLVPC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 3-benzylmercupto-3-methylbutanoic acid ethylester
- cis-2-cyano-3,3-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, precursor for the synthesis of cis-pyrethroids
- 1-[13CD3]-9-cis-retinoic acid
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup