Key Documents
308919
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoroanisole
96%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
Point d'ébullition
89 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
COc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
JIQXVIJARQLCOY-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromo-4-fluoroanisole was used in the synthesis of (5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanol.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Catherine N Slattery et al.
The Journal of organic chemistry, 78(12), 5955-5963 (2013-05-31)
An efficient synthetic approach leading to introduction of the hydroxymethyl group to an aryl moiety via combination of the Bouveault formylation and hydride reduction has been optimized using a rational, mechanistic-based approach. This approach enabled telescoping of the two steps