124168
2-Bromothiophene
98%
Synonyme(s) :
2-Thienyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.586 (lit.)
Point d'ébullition
149-151 °C (lit.)
Densité
1.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Brc1cccs1
InChI
1S/C4H3BrS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
Clé InChI
TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup