Key Documents
P14831
Sigma-Aldrich
Phénothiazine
≥98%
Synonyme(s) :
Dibenzo-1,4-thiazine, Thiodiphénylamine, 10H-Phénothiazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.27
Numéro Beilstein :
143237
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Point d'ébullition
371 °C (lit.)
Pf
182-187 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Clé InChI
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La phénothiazine est un synthon polyvalent qui peut être facilement fonctionnalisé du fait de ses multiples sites de modification. Sa configuration unique en forme de papillon et sa richesse en électrons en font un bon candidat pour les applications optoélectroniques. Sa capacité à subir des réactions de transfert d'électrons rapides et réversibles explique l'ampleur de son utilisation en tant que matière photoactive dans les dispositifs organiques lumineux et les cellules solaires.
Application
La phénothiazine peut être utilisée dans les applications suivantes :
  • Elle peut être liée à un carbazole par une liaison C-N pour accroître la mobilité des trous et la stabilité thermique dans les dispositifs organiques lumineux.
  • Elle peut être utilisée dans la fabrication de diodes électroluminescentes organiques (OLED) à base de CMA (carbène-métal-amide) émettant de la lumière blanche.
  • Elle peut servir de matière de départ dans la synthèse du dialdéhyde, un monomère qui permet de préparer un copolymère conjugué pouvant constituer une couche émettrice dans les diodes électroluminescentes à polymère (PLED).
  • Elle peut être employée comme synthon dans la synthèse de dendrimères conjugués, pour le développement de dispositifs lumineux.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Synthesis of p-type conjugated dendrimers bearing phenothiazine moiety at the periphery and their light-emitting device characterization
Dong Hoon Choi, et al.
Synthetic Metals, 157(8), 332-335 (2007)
Structure-induced optoelectronic properties of phenothiazine-based materials
Revoju, et al.
Journal of Material Chemistry C, 8(44), 15486-15506 (2020)
Rajendra Kumar Konidena et al.
The Journal of organic chemistry, 80(11), 5812-5823 (2015-05-08)
A series of thienylphenothiazine decorated carbazoles were synthesized and characterized by optical, electrochemical, thermal, and theoretical investigations. Absorption spectra of the compounds are influenced by the substitution pattern and chromophore number density. Compounds containing 2,7-substitution exhibited red-shifted absorption, while the
Mol. Cryst. Liq. Cryst. Sci. Technol., Sect. A, 237, 419-419 (1993)
Alexander S Romanov et al.
Chemical science, 11(2), 435-446 (2020-03-20)
Conformationally flexible "Carbene-Metal-Amide" (CMA) complexes of copper and gold have been developed based on a combination of sterically hindered cyclic (alkyl)(amino)carbene (CAAC) and 6- and 7-ring heterocyclic amide ligands. These complexes show photoemissions across the visible spectrum with PL quantum