Key Documents
273953
Sigma-Aldrich
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
powder
Point d'ébullition
210 °C/6 mmHg (lit.)
Pf
62-63 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CCCC(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-7-6-9(8-11(10)16-2)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
IDQKCIAJGRMMNC-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable