196711
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
162-164 °C (lit.)
Densité
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(F)c(C#N)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5N/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10
Clé InChI
YXWJGZQOGXGSSC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup