326720
Hexafluorobenzene
≥99.5%, NMR grade
Synonyme(s) :
1,2,3,4,5,6-Hexafluorobenzene, Perfluorobenzene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
NMR grade
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
Point d'ébullition
80-82 °C (lit.)
Pf
3.7-4.1 °C (lit.)
Densité
1.612 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6F6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Clé InChI
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup